missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Benzoin oxime, 98+%

Product Code. 11483344
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11483344

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10630.14

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 441-38-3
Molecular Formula C14H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 227.26
MDL Number MFCD00004501
InChI Key WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Synonym 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
IUPAC Name (1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
SMILES O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Specifikationer

Melting Point 151°C to 154°C
Quantity 25 g
Beilstein 2051941
Sensitivity Light sensitive
Merck Index 14,1094
Formula Weight 227.26
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material alpha-Benzoin oxime

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.