missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coats, Model 208
Beskrivelse
- Air and water vapor permeable (breathable)
- Silicone Free
- Optimized body fit helps improve wearer comfort and safety
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | SMS |
| Color | White |
| Closure Type | Press Studs |
| Cuff Style | Elastic |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | Chemicals |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?