missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Chemical Resistant Lab Coat |
| Size | Small |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Cuff Style | Elastic |
| Disposable | Limited-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | Chemicals |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?