missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Jacket
Description
- Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
- Designed to protect
- Silicone free
Spécification
Spécification
| Size | X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Green |
| Closure Type | Dual Zipper |
| Seam Type | Welded and Taped |
| Certifications/Compliance (Europe) | Partial Body Protection Only, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
| Product Type | Chemical-resistant Jacket |
| Style | G40T230 |
| For Use With (Application) | Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Transferring Liquids and Solids, Opening and Draining Pumps Valves or Lines, Loading and Unloading of Proces Equipment, Raw Material Sample Collection, Concentration Mixing and Palletisation, Hazmat Response, Assembly and Disassembly of Large Pipes |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?