missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitrile Immersion Gloves

Product Code. 12639741
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 pairs
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12639741

Marke: Ansell™ 58530W090

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recommended for indoor applications. Enables users to handle wet or oily objects with less grip force and more control. The patented Ansell Grip TechnologyTM ensures that the coating polymer does not penetrate the liner during manufacture to prevent the likelihood of chemical leakage onto the skin.

  • Nitrile polymer coating reduces chemical leakage onto skin
  • For indoor applications
  • Nylon liner
  • Gauntlet cuff
  • Sea green shell, anthracite grey dip color
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Back Material Nitrile
Cuff Material Nitrile
Applications Industrial
Coating Material Nitrile
Color Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.037 in.
Palm Thickness (Metric) 0.95 mm
Product Type Immersion Gloves
Size 9
Glove Cuff Style Gauntlet
Liner Material Nylon
Lining White Nylon
Quantity 6 Pairs
Resistant To Chemical resistance
Series 58-530W
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt