missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- The AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and Taped - Model 215 is made with a multi-layer fabric, offering wearers protection against several inorganic chemicals and biological hazards
- This highly visible, bright yellow chemical protective suit is designed to protect workers and enhance workplace safety
- Made from laminate fabric, the AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded Taped - Model 215 ensures comfort and durability
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Apron |
| Size | Large |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Disposable | Single-use |
| Closure Type | Hook and Loop (Rear) |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| No. of Pockets | None |
| Seam Type | Welded and Taped |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?