missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 Coveralls, Model 138

Product Code. 15896942 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Color:
Navy
Unit Size:
Pack of 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
15896942 Navy Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15896942 Supplier Ansell™ Supplier No. NV15S0013802
Discount Lab Supplies
Use promo code 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SMS fabric proven to filter 100% of particles larger than 3 microns, while air and water vapor permeable and optimized for body fit, AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 Coveralls are designed for workers involved in handling asbestos, general maintenance, construction, and contract cleaning.

  • Three-piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist, and ankles
  • Two-way front zipper with resealable storm flap
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Hooded Coveralls
Size Small
Gender Unisex
Material SMS Fabric
Color Navy
Disposable Single-use
Waist Style Elastic
Ankle Style Elastic
Cuff Style Elastic
Neck Style Hooded
Hood Type 3-panel, Elastic
Closure Type 2-way Front Zipper with Storm Flap
Seam Type Stitched
Sterility Non-sterile
Protection Class Category III
Resistance Abrasion, Acid
Certifications/Compliance EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010, Type 5; EN 13034: 2005+A1: 2009, Type 6
Description Alphatec™ 1500 coveralls have been designedfor workers involved in the stripping, clear up orhandling of asbestos, general maintenance,construction and contract cleaning.
Latex Free Yes
Model Model 138
No. of Pockets None
Size (English) Small
Sleeve Style Long sleeves
Thickness 0.169 g
For Use With (Application) Asbestos Handling, General Maintenance, Construction, and Contract Cleaning
Weight (Metric) 0.169 g
Quantity 50 Cs.
Style Alphatec™ 1500
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.