missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AmberChrom™, 50WX8, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™

Product Code. 17780689 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17780689 500 g 500g
17770689 100 g 100g
17760689 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 17780689 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 472915000
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Chemical Name or Material AmberChromTM
Physical Form Beads
Particle Size 50 to 100 mesh; =<20% (< 180 μm); =<15 % (> 500 μm)
Packaging Plastic bottle
MDL Number 00132726
Water Retention Capacity 50 to 56 % (H form)
Color Beige to Brown
Quantity 500 g
Shipping Condition No special requirements
Product Line Accessories
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.