missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Convenient way to label antibodies, proteins, drugs, and oligonucleotides with CyDye Fluorescent Dyes.
- For use in ELISA, immunoprecipitation, and blotting applications.
- Dyes are packaged in premixed amounts and foil-sealed to ensure consistent labelings.
Informations sur la commande
Each kit contains five vials of dye. Each vial is sufficient for labeling 1mg protein or 30nmol amino groups.
Spécification
Spécification
| For Use With (Application) | For the labelling of biological compounds with Cy5.5 monofunctional dye |
| Quantity | Each |
| Product Type | Cy5.5 Mono-Reactive Dye Pack |
| Kit Contents | Five foil packs each containing dried dye to label 1mg of Protein |
| Sufficient For | Labeling 1mg Protein or 30nM Amino groups |
| Molecular Weight (g/mol) | 1128.41 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C, protected from light |
| Label or Dye | Cy5.5 mono-Functional Dye |
| Color | Blue |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Skin sensitiser Category 1
- Respiratory sensitiser Category 1
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?