missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Antistatic coating reduces risk of visible artifacts
- Clear base offers high contrast for easy reading of images
- Suitable for use with all blue and green light chemiluminescent systems
- Film can be processed in automatic processors or manually using most common X-ray film developers and fixers
- Chemiluminescent detection in Western, Southern, and Northern blots
Specifica
Specifica
| Product Type | Amersham Hyperfilm ECL |
| For Use With (Application) | Chemiluminescent detection in Western, Southern, and Northern blots. |
| Quantity | 50 Sheets/Box |
| Content And Storage | 4°C |
| Dimensions (LxW) | 12.7 x 17.8 cm (5 x 7 in.) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?