missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amlexanox, TRC
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Amlexanox |
| CAS | 68302-57-8 |
| Molecular Formula | C16 H14 N2 O4 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Amlexanox - Bio-X TM |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-5-oxo-7-propan-2-ylchromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 298.29 |
| Formula Weight | 298.0954 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion