missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium Bifluoride, Flake, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™

Product Code. 15577854 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
2.5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15577854 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15577854 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 061905

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use

Identificadores de productos químicos

CAS 1341-49-7
Molecular Formula F2H5N
Molecular Weight (g/mol) 57.04
MDL Number MFCD00012018
InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F

Especificaciones

Physical Form Flakes
Quantity 2.5 kg
Formula Weight 57.04
Percent Purity ≥96.0%
Grade BAKER ANALYZED™ Reagent
Packaging Poly Bottle
Specific Gravity 1L = 1.51kg
Chemical Name or Material Ammonium Bifluoride
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.