missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Ani 9
GREENER_CHOICE

Product Code. p-7121035
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Code produit. 18719238

Marque: Tocris Bioscience™ 6076/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Potent and selective TMEM16A (Anoctamin-1; ANO1) blocker

Ani 9 is a potent and selective TMEM16A (Anoctamin-1; ANO1) blocker (IC50 = 77 nM). Displays no effect on ANO2 activity (at 10 μM). Also exhibits no effect on intracellular calcium signaling or CFTR and ENaC channel activity (at 30 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Ani 9
CAS 356102-14-2
Synonym 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N'-(2-methoxybenzylidene)acetohydrazide
Quantity 10 mg
Solubility Soluble to 100mM in DMSO
Molecular Formula C17H17ClN2O3
Formula Weight 332.78
Physical Form Solid
Color Off-white
Product Type Bioactive Small Molecule
Purity >98%
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis