missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD anti-CD11b Magnetic Particles - DM IMag-DM, Clone: M1/70

Product Code. 15889158
Click to view available options
Quantity:
10 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15889158

Brand: BD 558013

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Cell Separation

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Content And Storage Store undiluted at 4°C.
Quantity 10 mL
For Use With (Application) Cell Separation
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado