missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ APRT/CEN16q FISH Probe

Product Code. p-7190232
Click to view available options
Quantity:
100 μL
200 μL
Unit Size:
100µL
200µL
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 16023105

Marke: Abnova™ FG0068.200uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.

FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.

Advantages

  • Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
  • Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
  • Identify gene amplification, loss, and translocation
  • High signal to noise ratio
  • Low cross reactivity

Spezifikation

Content And Storage Store at 4°C in the dark.
For Use With (Application) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Includes DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL
Product Type APRT/CEN16q FISH Probe
Quantity 200 μL
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt