missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arachidonic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Arachidonic Acid |
| CAS | 506-32-1 |
| Molecular Formula | C20 H32 O2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, 20:4n-6, 5,8,11,14-all-cis-Eicosatetraenoic acid, 5-cis,8-cis,11-cis,14-cis-Eicosatetraenoic acid, 5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoic acid, A 0871, Arachidonic acid, Immunocytophyt, Immunocytophyte, Vevodar, all-cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, cis-δ5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O |
| IUPAC Name | (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 304.47 |
| Formula Weight | 304.2402 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?