missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arsenic(V) oxide, 99.9+%, (trace metal basis), ACROS Organics™

Produktkod. 10394492 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
25g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
10394492 25g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10394492 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 366310250
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 1303-28-2
Color White
Physical Form Chunks and/or Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.9+%
Molecular Formula As2O5
Linear Formula As2O5
MDL Number MFCD00003434
Synonym arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
InChI Key COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[As](=O)O[As](=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 229.838
PubChem CID 14771
Formula Weight 229.84
Grade Trace Metal Basis
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Arsenic(V) oxide, 99.9+%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.