missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Assistant™ Clear Glass Narrow Neck Bottles

Product Code. 10003671
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
Closure Size:
GL 22
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10003671

Brand: Hecht Karl™ 41322030

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Assistant™ Clear Glass Narrow Neck Bottles with screw cap are ideal for containing and storing chemicals, solvents and other liquids in the lab and field.

  • Narrow neck
  • Black screw cap
  • Available in a wide range of capacities from 30 mL to 1000 mL

Spezifikation

Capacity (Metric) 100 mL
Material Glass
Mouth Narrow
Product Type Storage Bottle
Closure Size GL 22
Closure Type Screw Cap
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt