missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Attune™ NxT Wash Bottle

Produktkod. 15310637
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 Each
Förpackningsstorlek:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15310637 1 Each Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15310637 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer 100022151
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Attune NxT Wash Bottle

This is a 175 mL replacement bottle for wash solution for the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Content And Storage Room temperature
Quantity 1 Each
For Use With (Equipment) Attune Acoustic Focusing Cytometer
Product Type Attune™ NxT Wash Bottle

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.