missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies AZD8055

Product Code. 17100162
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
This item is not returnable. View return policy

Code produit. 17100162

missing translation for 'mfr': STEMCELL Technologies 73002

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

mTOR pathway inhibitor; Inhibits mTOR

  • AZD8055 is a potent, selective ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR), with an IC50 value of 0.8 nM (Chresta et al.) It is very specific with ∼1,000-fold selectivity for mTOR over all PI3K isoforms and exhibits no activity against a panel of 260 kinases at concentrations up to 10 μM (Chresta et al.)

Spécification

CAS 1009298-09-2
Synonym CCG-168
Quantity 1 mg
Molecular Formula C25H31N5O4
Purity ≥98%
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis