missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ B I09

Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Beskrivning
B I09 is an IRE-1 RNase inhibitor (IC50 = 1.23 μM). Inhibits IRE-1/XBP1 pathway. Cell permeable. Inhibits growth of human chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells in vitro and promotes CLL regression in a mouse model.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1607803-67-7 |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility | Soluble to 50mM in DMSO |
| Molecular Formula | C16H17NO5 |
| Formula Weight | 303.31g/mol |
| Color | Beige |
| Product Type | Inhibitor |
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering