missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Bax inhibitor peptide V5
Specifications
Specifications
| Purity | 98.12% |
| CAS | 579492-81-2 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Molecular Weight (g/mol) | 586.79 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Quantity | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.42 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (170.42 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BIP-V5∣ BAX Inhibiting Peptide V5 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?