missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Bax inhibitor peptide V5
Spezifikation
Spezifikation
| Purity | 98.12% |
| CAS | 579492-81-2 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Molecular Weight (g/mol) | 586.79 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Quantity | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.42 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (170.42 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BIP-V5∣ BAX Inhibiting Peptide V5 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?