Learn More
APC BrdU Flow Kit, 200 tests, BD
Description
Povides reagents for immunofluorescent BrdU staining with a protocol, compatible with the use of additional fluorescent antibodies specific for other cellular molecules. Used with fluorescent anti-cytokine antibodies in analyses of cultured cells following in vitro mitogenic stimulation of quiescent lymphoid cell populations.
- Consists of Flow cytometer with 488nm laser capable of detecting 7-AAD and a 633- to 640nm laser capable of detecting APC
- Staining procedure includes the fixative paraformaldehyde
Specifications
Specifications
| Content And Storage | 4°C |
| No. of Tests | 200 |
| Includes | One 65μL vial of APC-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles perm/Wash™ buffer (10X), one 10mL bottle Cytoperm™ |
| Quantity | 4 x 50 Tests |
| Validated Application | RUO |
| Product Type | APC BrdU Flow Kit |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.