missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Dehydrated Culture Media: LB Broth, Miller (Luria-Bertani)

Product Code. 11778902
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 g
2000 g
Packaging Type:
Bottle
Pail
Unit Size:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Type unitSize
11778902 500 g Bottle 500g
11768902 2000 g Pail 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11778902 Supplier BD Supplier No. 244620

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
This item is not returnable. View return policy

Propagate and maintain E. coli for molecular biology. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: LB Broth, Miller (Luria-Bertani) supplied in dehydrated form for the convenience of the laboratorian and bioprocessing specialist.

 

  • Contains 10g/L NaCl
  • For propagation of E. coli
  • Wide range of molecular biology applications

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance CCAM
Content And Storage Refrigerate
Form Dehydrated
Media Type LB Broth, Miller
Product Type Microbiology Media
Formulation Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L
For Use With (Application) Propagation and maintenance of Escherichia coli for molecular biology
Packaging Type Bottle
Quantity 500 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.