missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Yellow-Green Live Cell Caspase Probe is excited by the yellow-green laser (with an excitation maximum of 556nm), and has a fluorescence emission maximum of 575nm
- The probe is also well-excited by blue laser
Spécification
Spécification
| Quantity | 50 Tests |
| Reactivity | Human, Mouse |
| Product Type | Yellow-Green Live Cell Caspase Probe |
| Content And Storage | -20°C |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry, Intracellular Staining(Flow Cytometry) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?