missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Bearing Necks

Código de producto. 10509812
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Height (Metric):
19 mm
37 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10509812

missing translation for 'mfr': BOLA C36408

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bearing Necks Dia. bottom: 25 mm

  • Very hard PTFE-PEEK compound, for receiving a BOLA Tandem Magnetic Stirring Bar
  • Center fixing on the bottom of the vessel by means of glue (we recommend silicone hardened in water)
  • Universal chemical resistance.

Especificaciones

Autoclavable Autoclavable
Color White
Height (Metric) 19 mm
Coating PTFE
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado