missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Cloning Discs
Description
Save time and reduce effort when isolating a large number of clones
- Sterile paper discs transfer cells quickly and easily to a 24-well plate
- Cloning discs have been sterilized by Gamma radiation to be RNase and DNase free
Informations sur la commande
Supplied in vials of 50, two vials per pack.
Spécification
Spécification
| Material | Paper |
| Diameter (Metric) Inside | 6.4 mm |
| Diameter (Metric) | 6.4 mm |
| Height (Metric) | 0.25 in. |
| Sterility | Sterile |
| Certifications/Compliance | RNase and DNase free |
| Diameter (English) | 0.25 in. |
| Product Type | Cloning Disc |
| For Use With (Application) | Ideal for cell transfer and propagation |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?