missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean CPE Overshoes S-CPE - Sterile
Description
- Lightweight
- Disposable
- Easy to don
- Elastic opening enables a secure fit over shoe
Specifications
Specifications
| Size | Universal |
| Material | CPE |
| Latex Free | Yes |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Sterile |
| Closure Type | Elastic Opening |
| Sole Type | Plain |
| Certifications/Compliance (Europe) | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D |
| Resistance | None |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?