missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ Non-Sterile Visitor Lab Coats
Descripción
- Antistatic, low-linting and durable white CleanTough™ fabric
- Press studs for easy fastening
- Bound seams with single needle stitching
- Mandarin collar and Elasticated cuffs
- Antistatic EN 1149-5 and low particulating for use in non-critical environments
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Controlled Environments Lab Coat |
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Double Laminate Microporous Fabric |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Cuff Style | Elastic |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | Puncture |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?