missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly for use with Single-Use Bioreactors

Product Code. 30040274 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Includes:
Aseptiquick G Connector
Kleenpak Connector
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. Includes unitSize
30040274 Aseptiquick G Connector Pack of 10
30040280 Kleenpak Connector Pack of 10
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30040274

Brand: Thermo Scientific™ SH30720.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bioreactor Probe Assembly for HyPerforma™ and DynaDrive™ Single-use Bioreactors.

  • The Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly (nonsterile) is used to package the pH and DO probes for sterilization and to aseptically connect them to the BPCs for Thermo Scientific™ Single-Use Bioreactors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Material Silicone
For Use With HyPerforma™ Single-use Bioreactors, DynaDrive™ Single-use Bioreactors
Includes Aseptiquick G Connector
Color Clear
Product Type Probe Assembly
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.