missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biotin X, TRC

Product Code. 30336346
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30336346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30336346 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB3956701G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material N-Biotinylcaproic Acid
CAS 72040-64-3
Molecular Formula C16 H27 N3 O4 S
Quantity 1 g
Synonym N-Biotinylcaproic Acid, 6-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]hexanoic Acid, 6-[(Biotinyl)amino]hexanoic acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, Hexanoic Acid Deriv., 6-(Biotinylamino)caproic Acid, 6-Biotinamidocaproic Acid
InChI Formula InChI=1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
SMILES OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC Name 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 357.47
Formula Weight 357.1722
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.