missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire International™ BCR™ Bond Paper
BIOPHARMA

Product Code. 12897133 Shop All Berkshire Products
Change view
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Pink
White
Yellow
Size:
A3
A4
A5
Product Type:
BCR Bond 1040
BCR Bond 680
BCR Bond 850
Unit Size:
Pack of 250
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Size Product Type Unit Size
12897133 White A4 BCR Bond 850 Pack of 250
12847143 White A4 BCR Bond 680 Pack of 250
12857143 Blue A4 BCR Bond 680 Pack of 250
12807143 Blue A4 BCR Bond 850 Pack of 250
12837143 Green A4 BCR Bond 850 Pack of 250
12827143 Yellow A4 BCR Bond 850 Pack of 250
12817143 Pink A4 BCR Bond 850 Pack of 250
12877133 White A3 BCR Bond 850 Pack of 250
12887133 Blue A3 BCR Bond 850 Pack of 250
12867133 White A5 BCR Bond 1040 Pack of 250
12827133 White A4 BCR Bond 1040 Pack of 250
12837133 Blue A4 BCR Bond 1040 Pack of 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 12897133 Lieferant Berkshire International™ Lieferanten-Nr. B85A4WH25010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.72 €
    28.00 € / Pack of 250
    Save 1.72 €
    5% Off
Alle Werbeaktionen anzeigen
Estimated Shipment: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Our BCR™ Bond is made with the purest quality cellulose from specially selected forests and is specially coated to minimize particle and fiber release.

  • Available in 5 colors: Green, Blue, Pink, White, and Yellow

cleanroom, paper, bond

Spezifikation

Material Cellulose
Color White
For Use With (Application) Writing, Copying, and Printing Within Controlled Environments
For Use With (Equipment) Photocopiers and Laser Printers
Page Format Sheets
Product Type BCR Bond 850
Size A4
Weight (Metric) 850 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.