missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Borosilicate Glass Cover Glasses, Rectangular

Product Code. p-8009724
Click to view available options
Dimensions (L x W):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10311422

Brand: Marienfeld Superior™ 0101010

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Use Marienfeld Superior™ Borosilicate Glass Cover Glasses to provide quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs. They are from easily separable material and, therefore, well-suited for automated cover slipping equipment.

  • Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
  • For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
  • Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
  • Refractive index ne: 1.5255
  • Abbe value ve: 55
  • In compliance with DIN ISO 8255
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability

Specifications

Product Type Coverslip
Shape Square
Material Borosilicate Glass D 263 M
Thickness (Metric) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensions (L x W) 15 x 15 mm
For Use With (Equipment) Microscope Slides
Certifications CE Mark
Quantity 1000
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt