missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Bubble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Unique Bubble Design
Beschreibung
- Lengthwise corrugated rib pattern for sure footing
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
- Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Gray |
| Length (English) | 36 in. |
| Length (Metric) | 91 cm |
| Material | Microcellular Vinyl |
| Type | Industrial and Commercial Matting |
| Width (Metric) | 60 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?