missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Full surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Perforation for improved breathability
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9538.8
- Size: 38 to 48
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | Uvex Business Casual |
| Material | Microvelour |
| Size | 39 |
| Disposable | Reusable |
| Gender | Unisex |
| Fit | Standard width |
| Latex Free | Yes |
| Waterproof | No |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?