missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate, 95%, BLD Pharm™

Product Code. 31428088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31428088 100 g
31419037 25 g
31426694 5 g
31415412 1 kg
31416065 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31428088 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD136793100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Spezifikation

CAS 70753-61-6
Molecular Formula C8H14CaO10
MDL Number MFCD00077882
Quantity 100 g
SMILES O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)CO.O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)CO.[Ca+2]
Molecular Weight (g/mol) 310.27
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Calcium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.