missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium Pantothenate, U.S.P., J.T. Baker™

Product Code. 15517914 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Packaging:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Unit Size:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15517914 1 kg Wide Mouth Amber Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15517914 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 144308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2518.73 €
    2218.64 € / 1kg
    Save 300.09 €
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-05-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 137-08-6
Molecular Formula C18H32CaN2O10
Molecular Weight (g/mol) 476.54
MDL Number MFCD00002766
InChI Key FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC Name calcium bis(3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoate)
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O

Especificaciones

Quantity 1 kg
Packaging Wide Mouth Amber Glass Bottle
Formula Weight 476.54
Percent Purity 98.8%
Grade USP
Chemical Name or Material Calcium Pantothenate
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.