missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH

Product Code. 30318857
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
30318857 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30318857 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. MBH12X 352 EC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ARMI/MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. Their offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Aluminium∣Arsenic∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Phosphorus∣Silicon∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium
Quantity 50 g
Weight 50 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Vanadium 0.024 %∣Cobalt 0.025 %∣Arsenic 0.028 %∣Niobium 0.055 %∣Phosphorus 0.067 %∣Tin 0.11 %∣Copper 0.12 %∣Molybdenum 0.22 %∣Titanium 0.24 %∣Chromium 0.245 %∣Aluminium 0.26 %∣Tungsten 0.27 %∣Nickel 0.34 %∣Carbon 0.35 %∣Silicon 0.43 %∣Manganese 0.81 %
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.