missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Microscope Dust Cover

Product Code. 10591144
Click to view available options
Type:
Dust Cover K
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10591144

Brand: Carl Zeiss™ 4593000000000

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

L x W x H: 30 x 19 x 40cm

Specifications

Type Dust Cover K
For Use With (Equipment) Models: standards, Axiolab, stereomicroscopes without cameras
Height (Metric) 40 cm
Length (Metric) 30 cm
Width (Metric) 19 cm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.