missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDDO-Im, MedChemExpress
Beskrivning
CDDO-Im (RTA-403) is an activator of Nrf2 and PPAR, with Kis of 232 and 344 nM for PPARα and PPARγ.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | CDDO-Im |
| CAS | 443104-02-7 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C34H43N3O3 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | RTA-403 TP-235 CDDO-Imidazolide |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (92.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)([C@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CCC(C)(C[C@@]3([H])[C@]24[H])C)C(N5C=CN=C5)=O)C)6C)C(C(C#N)=C[C@]1(C)C6=CC4=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 541.72 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?