missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Celecoxib, TRC

Product Code. 30134473
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30134473 1 g 1g
30132651 100 mg 100mg
30006573 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134473 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC2510001G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 169590-42-5
Molecular Formula C17 H14 F3 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Synonym Celecoxib, 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Celebra, Celebrex, Celecox, Celecoxib, Eurocox, Medicoxib, SC 58635, Xilebao, YM 177, Benzenesulfonamide, 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-
IUPAC Name 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F

Spezifikation

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Formula Weight 381.0759
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Celecoxib
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.