missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Centrifuge Tube and Vial Racks, Polypropylene

Product Code. 31746879 Shop All Phenomenex Products
Change view
Click to view available options
Positions:
21
24
40
50
60
100
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Positions Unit Size
31746879 40 Each
31745981 50 Each
31742598 100 Each
31744883 60 Each
31742179 24 Each
31745772 21 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31746879 Supplier Phenomenex™ Supplier No. AR00121
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.

  • Brand: Phenomenex
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Autoclavable Not Autoclavable
Holds Vials (12 mL)
Material Polypropylene
Positions 40
Sterility Non-sterile
Diameter (Metric) Opening 20 mm
Product Type Vial Rack
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.