missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CentriPAK™ Accessory for Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge

Product Code. 17756719 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Description:
CentriPAK BPC Adapter
CentriPAK BPC Adapter Rack
CentriPAK BPC Clip
CentriPAK BPC Hanging Rack
Material:
Polyethylene
Polypropylene
Stainless Steel
Autoclavable:
Autoclavable
Not Autoclavable
Unit Size:
Each
Pack of 2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17756719

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 75003873

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ CentriPAK™ Accessory, designed for use with CentriPAK BioProcess Container (BPC) which is providing a single-use, sterilized, closed system for cell culture separations in the bioprocessing industry.

Accessory for Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC). CentriPAK BPC is designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge and 6 x 2000 mL or 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.

Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC) enables you to:

  • Reduce cross-contamination risk while separating cell cultures
  • Perform gentle, high-throughput and high-efficiency harvesting through centrifugation
  • Eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers
  • Meet rigorous quality control and assurance practices for the manufacture of industry-standard material components and aseptic product contact film
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type CentriPAK Accessory
Product Line Polaris
Material Polypropylene
Capacity 1.7 L
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Equipment) CentriPAK BioProcess Container
Description CentriPAK BPC Adapter
Color White
Max. RCF 7187 x g
For Use With (Application) Fermentation separation and cell culture harvest
Length (Metric) 18.3 cm
Height (Metric) 16.2 cm
Width (Metric) 10.7 cm
No. per Pack 2/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt