missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco CentriVap Cold Trap, Stainless Lid - Eco-Cool Refrigerant
Shop All Labconco Corporation ProductsDescription
- Brushed, Stainless Steel and Powder-Coated Steel Exterior
- Illuminated Temperature Graph with Endpoint Indication (Operating temperature of -40°C)
- HCFC-Free Refrigerant System
- 4-liter, Stainless Steel Collector
- Acrylic (-50°C only) or Stainless Steel Lid with 2 Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator
- Stainless Steel Drain Port (with corrosion-resistant, nylon valve)
- Eco-cool natural refrigerant available on select models
- -50°C models feature a 1/3 hp Compressor (-50°C in less than 30 min.)
Specifications
Specifications
| Material | Stainless Steel |
| Type | Cold Trap |
| Temperature (Metric) Range | -50°C |
| Voltage | 230 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?