missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Empty Columns for SPE

Codice prodotto. 12786791 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Column Capacity (Metric):
1 mL
3 mL
6 mL
30 mL
45 mL
70 mL
Description:
100 Pk.
20 Pk.
30 Pk.
50 Pk.
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 100
Pack of 20
Pack of 30
Pack of 50
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12786791

missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 730380

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Prepare SPE (solid-phase extraction) samples with a range of empty columns. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Empty Columns for SPE are empty polypropylene columns with polyethylene frits. Available in a variety of sizes.

  • Accessory for SPE (solid-phase extraction)
  • For individual packing of SPE columns with CHROMABOND™ adsorbents
  • One filter element is already inserted in the column
  • Polypropylene columns with polyethylene frits in volumes of 1mL–70mL

Specifica

Column Capacity (Metric) 30 mL
Column Type Empty
Description 20 Pk.
For Use With (Application) Solid Phase Extraction
For Use With (Equipment) CHROMABOND Adsorbents
Type Polypropylene SPE Column
Includes Polyethylene frits, filter element
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato