missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CID-2858522, MedChemExpress

Product Code. 16496598
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16496598 10 mg 10mg
16479167 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16496598 Supplier Medchem Express Supplier No. HY15530

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CID-2858522 is a highly potent and selective antigen receptor-mediated NF-κB activation inhibitor with an IC50 of 70 nM.

CID-2858522 is a highly potent and selective antigen receptor-mediated NF-κB activation inhibitor with an IC50 of 70 nM.

Spezifikation

Chemical Name or Material CID-2858522
CAS 758679-97-9
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H39N3O3
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (53.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C)C=C2N=C(NCCCO)N(CC(C3=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C3)=O)C2=C1
Molecular Weight (g/mol) 465.63
Formula Weight 465.63
Percent Purity 95.52%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.