missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenomenex™ Claricep™ CS Silica Flash Columns, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm
Shop All Phenomenex ProductsBeskrivelse
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Particle Type: Irregular
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flash Column |
| Bed Weight (Metric) | 80 g |
| Quantity | 5 Pk. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?