Learn More
Jenway™ 3540 Bench Combined Conductivity/pH Meter
Product Code. 11400609
Change view
Click to view available options
:
Model: 3540
Product Code.
11400609 Model: 3540
1 options
Product Code. 11400609 Supplier Jenway™ Supplier No. 1008828
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Designed for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required. Jenway™ 3540 Bench Combined Conductivity/pH Meters feature automatic calibration, and whole range of instrument, pH and conductivity measurement options.
  • Simultaneous display of pH and conductivity
  • 2 independent channels to prevent interference between probes
  • Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
  • Data logger with auto save/print options
  • Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.