missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Connection Kit

Product Code. 10404332 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
3 mm
4 mm
Unit Size:
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10404332

Brand: Gilson™ F1825056

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy
  • Connector kit accessories for the MINIPULS™ 3 and Evolution peristaltic pumps come in a variety of types: metal sleeve connectors for small bore tubing, connector kits for flanged tubing, or plastic connectors for large bore tubing.
  • These kits contain five connectors each.
  • The connectors are available in a three sizes to fit a variety of tubing of different inner diameters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Diameter (Metric) Outside 4 mm
Diameter (Metric) Inside 2.0 to 2.3 mm
Quantity 5 Set
Type Connection Kit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt